Learn More
Norme de spéciation de l'arsenic V pour ICP/MS, classe Assurance, SPEX CertiPrep™ Code produit.: 11425878
Norme de spéciation de l'arsenic V pour ICP/MS, classe Assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11425878 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
125 mL
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Code produit. 11425878
Marque: SPEX Certiprep SPECAS5
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
As(+5)1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic (+5) Speciation Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.1, 99.9
Quantité 125 mL
% max. CAS 0.1, 99.9
CAS 7732-18-5
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Standard Solution
Type ICP/ICP-MS Standard
Solvent or Matrix H2O
Qualité Assurance
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Norme de spéciation de l'arsenic V pour ICP/MS, classe Assurance, SPEX CertiPrep™ >