Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxyde d’arsenic(V), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
135.68€ - 421.10€
Identifiants chimiques
CAS | 1303-28-2 |
---|---|
Formule moléculaire | As2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 229.838 |
Numéro MDL | MFCD00003434 |
Clé InChI | COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | arsenic pentoxide, arsenic v oxide, arsenic anhydride, arsenic v pentoxide, arsenic pentaoxide, arsenic oxide, diarsenic pentoxide, diarsenic pentaoxide, arsenic 5+ oxide, arsenic acid anhydride |
CID PubChem | 14771 |
SMILES | O=[As](=O)O[As](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326978
|
Thermo Scientific Chemicals
014668.14 |
25 g |
135.68€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336978
|
Thermo Scientific Chemicals
014668.22 |
100 g |
421.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Arsenic(V) oxide is used in the preparation of metal arsenates. It is used for dye and printing industries. Further, it is used in wood preservatives, colored glass and metal adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1303-28-2 | |
229.838 | |
COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N | |
14771 |
As2O5 | |
MFCD00003434 | |
arsenic pentoxide, arsenic v oxide, arsenic anhydride, arsenic v pentoxide, arsenic pentaoxide, arsenic oxide, diarsenic pentoxide, diarsenic pentaoxide, arsenic 5+ oxide, arsenic acid anhydride | |
O=[As](=O)O[As](=O)=O |
Spécification
Arsenic(V) oxide | |
1303-28-2 | |
Poudre | |
(Base des métaux) | |
MFCD00003434 | |
14,798 | |
Soluble in water and alcohol. | |
O=[As](=O)O[As](=O)=O | |
14771 | |
99.9% | |
Hygroscopic |
315°C (decomposition) | |
Blanc | |
99.9% (metals basis) | |
As2O5 | |
UN1559 | |
arsenic pentoxide, arsenic v oxide, arsenic anhydride, arsenic v pentoxide, arsenic pentaoxide, arsenic oxide, diarsenic pentoxide, diarsenic pentaoxide, arsenic 5+ oxide, arsenic acid anhydride | |
COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N | |
229.838 | |
229.79 | |
Odorless | |
4.32 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H350
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique en cas d’inhalation.
Peut provoquer le cancer.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :Pentoxyde d’arsenic
missing translation for 'einecsNumber' : 215-116-9
missing translation for 'rtecsNumber' : CG2275000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopique
Recommended Storage : Température ambiante