Learn More
Solution étalon d’arsenic, pour AAS1 mg/ml comme dans 2 % de KOH, Thermo Scientific Chemicals
48.14€ - 131.66€
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic standard solution
Concentration 997 to 1003 μg/mL of As(3+) in 2% KOH (20°C)
Note relative au nom 1 mg/ml As in 2% KOH
CAS 7440-38-2, 1310-58-3, 7732-18-5
Conditionnement Flacon en plastique
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10452581
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
195821000
100 mL Flacon en plastique
48.14€
100mL
10462581
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
195825000
500 mL Flacon en plastique
131.66€
500mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
Spécification
Spécification
Arsenic standard solution
1 mg/ml As in 2% KOH
Flacon en plastique
MFCD00085309
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
arsenic
5359596
74.92
1.02g/mL
997 to 1003 μg/mL of As(3+) in 2% KOH (20°C)
7440-38-2, 1310-58-3, 7732-18-5
As
15, 784
[As]
74.92
CHEBI:27563
SAA
Solution
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • Arsenic atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.