Learn More
Morceau d’arsenic polycristallin, 2 à 8 mm (0,08 à 0,3 po.), Puratronic™, 99,9999 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit. 11336698
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-38-2
Formule moléculaire As
Poids moléculaire (g/mol) 74.92
Numéro MDL MFCD00085309
Clé InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
CID PubChem 5359596
ChEBI CHEBI:27563
Nom IUPAC arsenic
SMILES [As]
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic
Couleur Gris
Forme physique Grumeau polycristallin, 2-8 mm (0,08-0,3 po)
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (Metals basis)
Odeur Odorless
Aspect Gray lump