Learn More
Morceau d’arsenic, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11386577
Morceau d’arsenic, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386577
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11386577
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000590.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-38-2
Formule moléculaire As
Poids moléculaire (g/mol) 74.92
Numéro MDL MFCD00085309
Clé InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
CID PubChem 5359596
ChEBI CHEBI:27563
Nom IUPAC arsenic
SMILES [As]
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic lump
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Quantité 25 g
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW23K020 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2024 Catalog Number000590.22,000590.14
Numéro de lotP26K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number000590.22,000590.14
Numéro de lotU29J004 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog Number000590.22,000590.14
Numéro de lotT24J076 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2023 Catalog Number000590.22,000590.14
Numéro de lotS09J007 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2023 Catalog Number000590.22,000590.14,000590
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Arsenic
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
Morceau d’arsenic, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >