Learn More
Tellurure d’arsenic(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358848
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12044-54-1
Formule moléculaire As2Te3
Poids moléculaire (g/mol) 532.643
Numéro MDL MFCD00014167
Clé InChI GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride
CID PubChem 15770922
SMILES [As](=[Te])[Te][As]=[Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic(III) telluride
Point de fusion 381°C
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1557
Poids de la formule 532.64
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Densité 6.50 g/mL