Learn More
Sulfure d’arsenic(III), 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354977
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Pour dépôt sous vide
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-33-9
Formule moléculaire As2S3
Poids moléculaire (g/mol) 246.02
Numéro MDL MFCD00003435
Clé InChI CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diarsenic(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Spécification
Point d’ébullition 707°C
Nom chimique ou matériau Arsenic(III) sulfide
Point de fusion 300°C
Forme physique Grumeau fusionné
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1557
Merck Index 14,806
Poids de la formule 246.03
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Like rotten eggs
Densité 3.43 g/mL