Learn More
Sulfure d’arsenic(III), pièces jaunes fusionnées, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
67.70€ - 238.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1303-33-9 |
---|---|
Formule moléculaire | As2S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 246.02 |
Numéro MDL | MFCD00003435 |
Clé InChI | CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | diarsenic(3+) trisulfanediide |
SMILES | [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11389508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043340.06 |
5 g |
67.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11379508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043340.14 |
25 g |
238.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
For vacuum deposition.Arsenic(III) sulfide is used to make infrared-transmitting glass, pyrotechnics, pigments, linoleum, electrical semiconductors and photoconductors. It acts as a reducing agent and serves as a tanning agent. It is also used for depilating hides and veterinary medication. Further, it is used as an inorganic photoresist to fabricate 3-D nanostructures. In addition to this, it is used in the treatment for acute promyelocytic leukemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1303-33-9 | |
246.02 | |
CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N | |
[S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3] |
As2S3 | |
MFCD00003435 | |
diarsenic(3+) trisulfanediide |
Spécification
707°C | |
300°C | |
Jaune | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00003435 | |
CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N | |
diarsenic(3+) trisulfanediide | |
246.03 | |
3.43 g/cm3 |
Arsenic(III) sulfide | |
1303-33-9 | |
Pièces fusionnées | |
As2S3 | |
Insoluble in water. | |
[S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3] | |
246.02 | |
Like rotten eggs |
Sécurité et traitement
Ne pas manger, boire ou fumer lors de l’utilisationEn cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (et lui montrer l’étiquette si possible).Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.Éviter le rejet dans l’environnement.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-117-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CG2638000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only