Learn More
Sulfure d’arsenic(III), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS 1303-33-9
Formule moléculaire As2S3
Poids moléculaire (g/mol) 246.02
Numéro MDL MFCD00003435
Clé InChI CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diarsenic(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15442417
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045616.06
5 g N/A
N/A
15452417
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045616.14
25 g N/A
N/A
Description
Description
Arsenic(III) sulfide is used in the treatment of acute promyelocytic leukemia. It is an inorganic photoresist used in the fabrication of photonic crystals and 3-D nanostructures. It is also used as an acousto-optic material, pigment, tanning agent and chalcogenide glass for infrared optics. Further, it is used as an analytical test for presence of dissimilatory arsenic-reducing bacteria (DARB).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1303-33-9
246.02
CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
[S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
As2S3
MFCD00003435
diarsenic(3+) trisulfanediide
Spécification
707°C
300°C
Poudre
As2S3
UN1557
Insoluble in water.
[S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
246.02
99.9%
3.43 g/mL
Arsenic (III) sulfide
1303-33-9
(Base des métaux)
MFCD00003435
14,806
CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
diarsenic(3+) trisulfanediide
246.03
Like rotten eggs
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique en cas d’inhalation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE L’ARSENIC, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-117-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CG2638000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante