Learn More
Iodure d’arsenic(III), 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
164.00€ - 537.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-45-4 |
---|---|
Formule moléculaire | AsI3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 455.635 |
Numéro MDL | MFCD00014170 |
Clé InChI | IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid |
CID PubChem | 24575 |
Nom IUPAC | tri-iodure d’arsane |
SMILES | [As](I)(I)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11324957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041962.06 |
5 g |
164.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041962.14 |
25 g |
537.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Arsenic(III) iodide is useful for preparing organoarsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7784-45-4 | |
455.635 | |
IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N | |
24575 | |
[As](I)(I)I |
AsI3 | |
MFCD00014170 | |
arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid | |
tri-iodure d’arsane |
Spécification
424°C | |
140°C | |
Poudre | |
AsI3 | |
UN1557 | |
arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid | |
IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N | |
tri-iodure d’arsane | |
24575 | |
99.999% | |
Moisture sensitive |
Arsenic(III) iodide | |
7784-45-4 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00014170 | |
14,803 | |
Hydrolyzes slowly in water. | |
[As](I)(I)I | |
455.635 | |
455.64 | |
Pungent | |
4.39 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE L’ARSENIC, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-068-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CG1950000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only