Learn More
Sulfure d’arsenic(II), tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
76.40€ - 191.00€
Identifiants chimiques
CAS 12044-79-0
Formule moléculaire AsH3S
Poids moléculaire (g/mol) 110.01
Numéro MDL MFCD00049841
Clé InChI BMOFEAKQXGGUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arsenic ii sulfide, realgar ass, diarsanedithione
Nom IUPAC arsanethiol
SMILES S[AsH2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11323337
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
017284.06
5 g
76.40€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11333337
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
017284.14
25 g
191.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Arsenic(II) sulfide is used as an primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12044-79-0
110.01
BMOFEAKQXGGUPE-UHFFFAOYSA-N
arsanethiol
AsH3S
MFCD00049841
arsenic ii sulfide, realgar ass, diarsanedithione
S[AsH2]
Spécification
565°C
∼307°C
Poudre
MFCD00049841
arsenic ii sulfide, realgar ass, diarsanedithione
BMOFEAKQXGGUPE-UHFFFAOYSA-N
arsanethiol
213.97
Technique
3.5 g/mL
Arsenic(II) sulfide
12044-79-0
AsH3S
UN1557
Insoluble in water. Soluble in acids and alkalis.
S[AsH2]
110.01
90%
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE L’ARSENIC, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante