Learn More
Arsenazo Iii, Honeywell Fluka™
Pour sonde spectrophotométrique de Th, Zr, U, Cd, Zn, Ca
210.54€ - 876.78€
Identifiants chimiques
CAS 1668-00-4
Formule moléculaire C22H18As2N4O14S2
Poids moléculaire (g/mol) 776.363
Numéro MDL MFCD00036695
Clé InChI TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
CID PubChem 9810878
Nom IUPAC Acide (3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonophényl)hydrazinylidène]-4,5-dioxonaphthalène-2,7-disulfonique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15671020
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
11090-5G
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15661020
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
11090-25G
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
1668-00-4
776.363
TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
Acide (3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonophényl)hydrazinylidène]-4,5-dioxonaphthalène-2,7-disulfonique
C22H18As2N4O14S2
MFCD00036695
9810878
C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
Spécification
Arsenazo Iii
C22H18As2N4O14S2
MFCD00036695
5717957
C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
776.363
776.37g/mol
1668-00-4
(HO)2C10H2(SO3H)2(N=NC6H4AsO3H2)2
3465
TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
Acide (3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonophényl)hydrazinylidène]-4,5-dioxonaphthalène-2,7-disulfonique
9810878
Bouteille en verre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P273-P301 + P310-P311-P501
H301 + H331-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 216-788-6