Learn More
Notrax Tapis d’entrée avec modèle chevrons non directionnels Arrow Trax™
Code produit. 17771938
Click to view available options
Dimensions (L x l):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 130 cm
600 x 130 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17771938
Marque: Notrax 118S0046CH
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tapis d’entrée Notrax - Les fibres aiguilletées sont durables et résistantes à l’écrasement pour une rétention extrême de la saleté, ce qui le rend adapté aux zones de circulation intenses. Sa semelle robuste en vinyle est résistante à l’humidité et antidérapante et assure une adhérence parfaite au sol.
  • Le modèle en chevron non directionnel Arrow Trax™ garantit une action de brossage très efficace, son excellent rapport qualité/prix en fait l’un de nos tapis les plus populaires
  • Les fibres aiguilletées sont durables et résistantes à l’écrasement pour une rétention extrême de la saleté, ce qui le rend adapté aux zones de circulation intenses
  • Sa semelle robuste en vinyle est résistante à l’humidité et antidérapante et assure une adhérence parfaite au sol
Spécification
Dimensions (L x l) 180 x 120 cm
Couleur Charbon
Longueur (impériale) 71 in
Longueur (métrique) 180 cm
Matériau Polyester
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 120 cm