Learn More
ARL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 10232-1-AP-20UL
Nacres classification code: NA.46
 View more versions of this product
Product Code. 16856483
  • 145.00€ / 20µL
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
This gene encodes a small GTP-binding protein of the RAS superfamily which functions as an ADP-ribosylation factor (ARF). The encoded protein is one of a functionally distinct group of ARF-like genes.
Specifications
Specifications
ARL2
Polyclonal
Unconjugated
ARL2
ADP ribosylation factor like 2, ARFL2, ARL2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
402, 56327, 65142
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O08697, P36404, Q9D0J4
ARL2
ARL2 Fusion Protein Ag0334
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt