Learn More
Sartorius Arium™ Mini Extend Ultrapure Water System
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Modèle:
Arium Mini Essential avec UV
Arium Mini Essential sans UV
Atrium Mini Plus avec UV
Atrium Mini Plus sans UV
Conditionnement:
1 pack
Description
- Flexible : différentes versions pour différentes options d’alimentation en eau et de raccordements, ainsi que pour le prélèvement d’eau souhaité
- Compact : peu encombrant avec une largeur de 28 cm uniquement (+ 9 cm pour les versions équipées d’unité de distribution)
- Intuitif : écran tactile couleur, avec accès direct à toutes les informations importantes et aux options de distribution
- Novateur : selon le type de système, notre technologie Bagtank unique vous procure un gain de temps, car aucun nettoyage intensif du réservoir avec des substances dangereuses n’est nécessaire
- Fiable : fournit une eau de qualité élevée constante pour des résultats fiables et reproductibles
Spécification
Spécification
| Contenu bactérien | <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) |
| Production journalière | 1 à 10 L |
| Concentration en endotoxines | <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge |
| Feedwater Connector | 3/8 in |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | No |
| Source d’eau d’alimentation | Distillée, DI, RO, EDI |
| Débit | 1 l/min |
| Type d’eau de production | Type 1 |
| Distributeur à distance | En option |
| Résistivité | 18.2 MΩ x cm |
| Afficher plus |