Learn More
Sartorius Système de purification d’eau ultra-pure arium™ mini Compact
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Carbone organique total:
<10 ppb
<5 ppb
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Remplacement d’un sachet simple en moins de 5 minutes
- Pas d’utilisation d’agents de nettoyage requise
- Pureté optimisée, grâce à un système fermé, évitant les biofilms permanents
- Navigation intuitive dans les menus avec affichage tactile en verre de haute qualité, développée par le biais d’un sondage auprès des clients
- Faible encombrement 28 cm (11 po) de large
- Distribution en volume à partir de 50 ml
- Pour les applications générales et analytiques suivant un besoin quotidien de < 10 litres
- Eau d’alimentation fournie au système via le récipient fourni, remplie d’eau pré-traitée
Spécification
Spécification
| Description | Mini arium™ avec système d’eau ultra-pure à lampe UV |
| Contenu bactérien | <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) |
| Production journalière | 100 L |
| Concentration en endotoxines | <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge |
| Feedwater Connector | 3/8 in. |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | No |
| Source d’eau d’alimentation | Distillée, DI, RO, EDI |
| Débit | 1 l/min |
| Type d’eau de production | Type 1 |
| Distributeur à distance | No |
| Afficher plus |