Learn More
Sartorius Systèmes de purification de l’eau combinés avec lampe UV arium™ comfort II ASTM 1, 2
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-5039984 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Débit:
10 L/h
5 L/h
Montage:
Paillasse
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15594146
Marque: Sartorius H2OII1UVT
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez le système combiné Sartorius arium™ Comfort I pour produire de l’eau ultra pure ASTM de type 1 et de l’eau pure de type 2.
  • Équipé de la dernière technologie EDI et d’un kit de cartouches unique
  • La technologie iJust innovante optimise la qualité de l’eau du produit
  • Affichage tactile avec navigation intuitive dans les menus
  • Conception compacte avec emplacement pour carte SD
  • Effectue une déionisation électrochimique à la troisième étape de purification
  • Élimination fiable et sûre de la contamination contenue dans l’eau d’alimentation
  • Le logiciel arium contrôle la vanne sur la sortie du concentrat correspondant aux données de mesure pour le CaCO3 et le CO2
  • Disponible en tant que système de paillasse pour chaque station de travail de laboratoire et mural avec support mural intégré
Avantages
  • Consommation d’eau optimisée et économique
  • Qualité supérieure de l’eau et des produits en tout temps
  • Durée de vie garantie des systèmes d’eau ultra pure en aval
Pour installer arium™ comfort II comme unité intégrée pour fournir de l’eau pure de type II à des débits de 5 L/heure, veuillez commander le système de paillasse correspondant et le kit de conversion H2O-ACK-D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu bactérien < 1 CFU/1000 ml
Production journalière 120 L/h (Type 1), 5 l/h ou 10 l/h (Type 2)
Concentration en endotoxines <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Feedwater Connector 3/8 in.
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Tap
Débit 5 L/h
Type d’eau de production Type 1 et 2
Distributeur à distance No
Résistivité 18.2 Mohm.cm
Carbone organique total ≤2 ppb
Type Système de purification d’eau
Pression de l’alimentation en eau 2,0 à 6,9 bars
Température de l’eau d’alimentation (métrique) 2°C à 30°C
À utiliser avec (application) HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, chromatographie d’échange d’ions, analyse COT, photométrie, milieux et réactifs microbiologiques, histologie, ELISA, RIA
Plage d’humidité 80 %
Comprend Lampe à UV
Montage Paillasse
Granulométrie < 1 ml
Méthode de purification Adsorption à l’aide de charbon actif sphérique, catalyseur, osmose inverse, déionisation électrochimique, filtration des particules fines et filtration stérile en option
Turbidité < 1 NTU
Largeur (impériale) 17 in
Largeur (métrique) 43,5 cm
Hauteur (impériale) 19,7 in
Hauteur (métrique) 50,1 cm
Profondeur (impériale) 18,7 in
Profondeur (métrique) 47,6 cm
Poids (impériale) 61,7 lb (vide) ; 79,3 lb (en fonctionnement)
Poids (métrique) 28 kg (vide) ; 36 kg (en fonctionnement)
Alimentation électrique 100/240 VCA (+/- 10 %) 50/60 Hz 130 VA (max.)