Learn More
Sartorius Préfiltre Arium™ Advance L
Le préfiltre Arium™ Advance L protège et augmente la durée de vie du module d’osmose inverse en aval.
Marque: Sartorius H2O-CPFL-1
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
Description
- Le préfiltre Sartorius Arium™ Advance L 5 μ protège et augmente la durée de vie du module d’osmose inverse en aval.
- Le filtre élimine de façon fiable les particules en suspension et la contamination par les particules de l’eau d’alimentation.
Spécification
Filtre en polypropylène avec un débit de séparation de 5 μm | |
Osmose inverse (type 3) | |
11 x 18 x 26 cm |
Eau du robinet potable | |
Préfiltres |