Learn More
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO Agitateur magnétique chauffant
Code produit. 16605452 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Comprend:
Agitateur à plaque chauffante AREX-6 Digital PRO, tige de support et thermorégulateur VTF Fuzzy Logic
Sonde de température
Sonde de température, tige de support, pince
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16605452
Marque: Velp Scientifica™ SA20500460
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur de plaque chauffante numérique avancé avec minuteur, inversion automatique, plaque CerAlTopTM garantissant des performances de thermorégulation de meilleure qualité et une sécurité optimale.
  • Des circuits de sécurité indépendants protègent l’instrument en cas de surchauffe
  • Le chauffage est activé en tapant sur le bouton pour empêcher le chauffage involontaire
  • Le système d’avertissement de surface chaude empêche les brûlures potentielles
  • Limite de température réglable
  • L’alarme de sonde arrête la fonction de chauffage lorsqu’elle détecte que la sonde n’est pas immergée dans le milieu
  • Clé de verrouillage pour éviter toute modification involontaire des paramètres
  • Boîtier moulé sous pression résistant (IP 42) pour une protection maximale de la partie interne de l’instrument.
  • La plaque à chauffage rapide CerAlTopTM résiste aux produits chimiques et aux rayures, ce qui prolonge sa durée de vie
  • La vitesse d’agitation augmente légèrement en évitant les risques de déversements
  • Le couvercle de protection en silicone, en option et sur mesure, protège l’agitateur des dommages causés par les déversements
  • Conçu pour une durée de vie optimale et garantie 3 ans
  • Thermorégulation contrôlée par le logiciel PID pour un contrôle rapide, précis et stable de la température.
  • Précision maximale de contrôle de la température jusqu’à 370°C.
  • Réglage précis de la température avec une résolution de 1°C.
  • Moteur extrêmement puissant sans balais capable d’agiter de 30 à 1 700 tr/min (incréments de 5 tr/min)
  • La technologie de compensation de couple SpeedServoTM maintient le régime même en cas de variations de viscosité
  • L’aimant Alnico offre un couplage magnétique de pointe et garantit une agitation périphérique supérieure
  • Les icônes et l’affichage garantissent que l’opérateur a toujours un relevé clair des conditions de travail
  • Le menu avancé et complet permet à l’opérateur de configurer l’agitateur à plaque chauffante selon le réglage le plus approprié pour chaque laboratoire
  • Minuteur intégré pour des opérations sans surveillance
  • Option d’inversion automatique de la direction d’agitation pour une cinétique améliorée
  • Le MultiAluBlockTM et le nouveau MonoAluBlockTM permettent à l’utilisateur d’effectuer de nombreuses réactions, ce qui permet d’économiser du temps et de l’espace sur la paillasse.
  • Le nouveau kit de bols en demi-sphère peut remplacer les bains d’huile et chauffe-ballons pour effectuer des réactions plus propres et plus sûres avec des flacons à fond rond
  • Les couvercles de sécurité en PTFE sont conçus pour minimiser la dispersion thermique et accroître la sécurité
Spécification
Matériau de la plaque supérieure CerAlTop : Alliage d’aluminium revêtu d’une couche de céramique
Tension 230 V
Comprend Sonde de température
Fonctions de sécurité Circuits de sécurité, avertissement de partie supérieure chaude, alarme de sonde, clé de verrouillage et couvercles de sécurité en PTFE
Matériau du corps Plastique, métal
Type de contrôleur Numérique
max. (métrique) Température ambiante à 370°C
Fréquence 50/60 Hz
Poids (impériale) 5,7 lb (sans accessoires)
Poids (métrique) 2,6 Kg (sans accessoires)
Forme Rectangle
Charge max. d’échantillons 20 L
Type de bouchon UE / UK
Nbre de positions 1
Plage d’agitation 30 à 1 700 tr/min
Affichage Numérique