Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur à plaque chauffante en céramique numérique AREC.X
L’agitateur à plaque chauffante en céramique numérique AREC.X VELP Scientifica est conçu pour une précision, offrant des performances d’agitation et de chauffage de pointe, des fonctions de sécurité supérieures et une facilité d’utilisation. Excellente solution pour les laboratoires nécessitant un contrôle précis de la température moyenne.
Marque:  Velp Scientifica™ F20500554
594.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24301" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17244083
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Performances exceptionnelles
  • Garantit l’homogénéité et la stabilité de la température ambiante jusqu’à 550°C
  • Affichage numérique lumineux et facile à lire indiquant la température réelle et la température de consigne
  • Le moteur puissant permet d’obtenir un volume allant jusqu’à 15 L (H2O) de 50 à 1500 tr/min
Thermorégulation précise
  • Idéal pour les applications sensibles à la température en chimie, biotechnologie et pharmaceutique
  • Thermorégulation précise du milieu avec sonde Pt100 (±1°C) ou VTF
  • Thermorégulateur numérique (±0,5°C)
  • La plage de thermorégulation varie de la température ambiante à 250°C
Sûr et résistant
  • Le dessus en céramique et la structure en technopolymère garantissent une résistance optimale aux produits chimiques
  • Message de sécurité de surface chaude affiché lorsque la température est supérieure à 50°C
  • Cannelure d’écoulement pour protéger l’électronique
Spécification
Spécification
Céramique
S/O
8.6 lb.
Technopolymère
Analogique
Température ambiante à 550°C
7.7 lb.
Agitateur à plaque chauffante
25 kg
1
50 à 1 500 tr/min
344 x 203 x 94 mm
Numérique
230 V
Message de sécurité de surface chaude
3,9 kg
800 W
7 x 7 in
50/60 Hz
3,5 Kg
Carré
UE
15 L
25 mois
Déclaration de conformité CE ; déclaration britannique de conformité R.-U. ; certificat BC ; certificat cNEMKOus