Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur à plaque chauffante en céramique numérique AREC
L’agitateur à plaque chauffante en céramique numérique AREC VELP Scientifica est un agitateur à plaque chauffante sûr et fiable avec un dessus en céramique pour garantir un excellent transfert de chaleur et des performances d’agitation. Excellent pour les applications de laboratoire de base.
Marque: Velp Scientifica™ F20500551
418.82 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 3.20000kg
Description
Performances exceptionnelles
- La technologie des plaques chauffantes garantit l’homogénéité et la stabilité de la température ambiante à 550°C
- Affichage numérique lumineux et facile à lire indiquant la température réelle et la température de consigne
- Le moteur puissant permet d’obtenir un volume allant jusqu’à 15 L (H2O) de 50 à 1500 tr/min
Sûr et résistant
- Le dessus en céramique et la structure en technopolymère garantissent une résistance optimale aux produits chimiques
- Message de sécurité de surface chaude affiché lorsque la température est supérieure à 50°C
- Cannelure d’écoulement pour protéger l’électronique
Spécification
Céramique | |
Message de sécurité de surface chaude | |
Technopolymère | |
Analogique | |
Température ambiante à 550°C | |
3,5 Kg | |
Carré | |
Type EU | |
15 L | |
25 mois | |
Déclaration de conformité CE ; déclaration britannique de conformité R.-U. ; certificat BC ; certificat cNEMKOus |
230 V | |
3,9 kg | |
800 W | |
7 x 7 in | |
50/60 Hz | |
Agitateur à plaque chauffante | |
25 kg | |
1 | |
50 à 1 500 tr/min | |
344 x 203 x 94 mm | |
Numérique |