Learn More
VELP Scientifica AREC 10 Digital Agitateur magnétique avec plaque chauffante en céramique
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Comprend:
Plaque chauffante uniquement
Sonde
Sonde, tige, pince
VFT
Conditionnement:
1 pièce
Description
L'AREC 10 Digital offre un contrôle précis de la température, des performances avancées en matière d'agitation et de chauffage, des fonctions de sécurité améliorées et une grande facilité d'utilisation. La plaque en céramique carrée de 10 pouces est très résistante et idéale pour les laboratoires qui ont besoin d'une surface de travail spacieuse.
THERMORÉGULATION PRÉCISE
- La technologie avancée de la plaque chauffante garantit l'homogénéité et la stabilité de la température jusqu'à 550°C
- Thermorégulation précise du milieu avec la sonde Pt100/Pt1000 (± 1 °C) et le thermorégulateur numérique VTF (± 0,5 °C)
- Plage de thermorégulation de la température ambiante à 350 °C
AGITATION PUISSANTE
- Moteur sans balais garantissant puissance et résistance dans le temps
- Agite jusqu'à 25 L de volume (H2O) de 100 à 1500 rpm
- La technologie de contre-réaction SpeedServo™ maintient la vitesse constante lorsque la viscosité change.
SÛR ET RÉSISTANT
- Le robuste plateau en céramique de 10 pouces offre une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et aux rayures, et il est facile à nettoyer d'un simple coup d'éponge
- Un message d'avertissement Hot Surface s'affiche lorsque la température dépasse 50°C, même lorsque l'appareil est inactif.
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Tension | 230 V |
| Comprend | Plaque chauffante uniquement |
| Dimensions | 10 x 10 in |
| max. (métrique) | Room Temp to 550°C |
| Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
| Forme | Carré |
| Charge max. d’échantillons | 25 L |
| Type de bouchon | UE / UK |
| Nbre de positions | 1 |
| Afficher plus |