Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes doubles de stockage Arctic Express
Code produit. p-4530741 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
28 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10338253
Marque: Thermo Scientific™ CK50920
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les systèmes de stockage Thermo Scientific Arctic Express permettent d’envoyer et de stocker des échantillons non dangereux.
Protégez les échantillons non dangereux pendant l’expédition et le stockage à l’aide des systèmes de stockage Thermo Scientific™ Arctic Express™. Se caractérisant par une souplesse et une sécurité exceptionnelles, ces systèmes peuvent servir de conteneurs de transport ou de récipients de cryoconservation de laboratoire.
Caractéristiques :
  • Lorsqu’elle est remplie d’azote liquide et installée dans le laboratoire, l’unité peut être utilisée sans limite de temps comme un système de stockage à “tiges supports et canes”, son autonomie statique atteignant 125 jours.
  • Les récipients en aluminium sont équipés d’un couvercle verrouillable et contiennent six boîtes numérotées en acier inox à code couleur (incluses), qui peuvent accueillir des canes qui contiennent des ampoules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Dewar LN2 à remplissage manuel
Capacité (métrique) 10 L
No. of Doors 1
Modèle Arctic Express Dual 10
Autonomie statique 21 expéditeurs/42 labos
Diamètre (impériale) 10,2 in
Diamètre (impériale) col interne 2 in
Diamètre (métrique) 25,9 cm
Diamètre (métrique) col interne 5,08 cm
Capacité en flacons 150 x 2 ml