Learn More
Thermo Scientific™ Bains à circulation réfrigéré ARCTIC A10B
Les bains réfrigérés A10B sont dotés d’une grande surface de travail, permettant ainsi un débit élevé et une grande efficacité opérationnelle, avec des températures allant de -10° à +100°C et un volume maximal de bain de 30 litres.
4760.00€ - 5920.00€
Spécification
Capacité (impériale) | 0,6 à 1,0 cu. ft. |
---|---|
Capacité (métrique) | 17 à 30 L |
Certifications/Conformité | CE/ROHS/WEEE |
Puissance de refroidissement | 250w |
Gamme de températures | de -10°C à +100°C |
Code produit | Marque | Débit | Type de contrôleur | Tension | Fréquence | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Type de contrôleur | Tension | Fréquence | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10597485
|
Thermo Scientific™
1524101 |
17 L/min | SC100 | 230 V | 50 Hz |
4760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11690861
|
Thermo Scientific™
1534101 |
17 L/min | SC150 | 230 V | 50 Hz |
5310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11640901
|
Thermo Scientific™
1554101 |
20 L/min | AC150 | 230 V | 50 Hz |
5574.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11650921
|
Thermo Scientific™
1564101 |
20 L/min | AC200 | 230 V | 50 Hz |
5920.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Le bain réfrigéré Thermo Scientific™ A10B est doté d'une grande surface de travail, permettant ainsi un débit élevé et une grande efficacité opérationnelle, avec des températures allant de -10° à +100°C et un volume maximal de bain de 30 litres. Configurez votre bain réfrigéré avec un contrôleur Thermo Scientific STANDARD ou ADVANCED répondant aux besoins spécifiques de votre application.
Les bains réfrigérés sont utilisés avant tout pour contrôler la température des échantillons qu’ils accueillent. De ce fait, les dimensions de la surface de travail représentent un facteur important à évaluer. Ces unités peuvent également être utilisées pour un ensemble limité d’applications réfrigérées.- Bains en acier inoxydable solide
- Le thermostat peut être orienté à 90° sur n’importe quel côté du bain, pour une meilleure visualisation
- Kit de circulation externe inclus, pour le raccordement aux tuyaux M16x1, NPT mâle de 6,35 mm (0,25 po), 9,5 mm (0,375 po) de D.E.
- Concept de ventilation sur trois côtés : jusqu’à deux côtés peuvent être bloqués mais néanmoins profiter d’une performance de réfrigération totale sans aucune détérioration de l’équipement
- Port de vidange à l’avant
- Poignées intégrées
- Réfrigérant sans CFC
Contenu :
Câbles de commande, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe, cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi) et couvercle
Recommandées dans les domaines suivants :
- Étalonnage
- Bioréacteurs
- Évaporateurs rotatifs
- Condenseurs
- Tests d’échantillons / de matériaux
- Préparation d’échantillons / de matériaux
Spécification
0,6 à 1,0 cu. ft. | |
CE/ROHS/WEEE | |
de -10°C à +100°C | |
35,9 in | |
91,3 cm | |
16,9 in | |
42,9 cm | |
18,5 in | |
7,9 in | |
97,9 lb |
17 à 30 L | |
250w | |
35,9 x 16,9 x 18,5 in (91,3 x 42,9 x 47,1 cm) | |
13,4 in | |
36,5 cm | |
11,7 in | |
29,7 cm | |
47,1 cm | |
20 cm | |
44,5 kg |