Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants avec préhension Aracut™
1.84 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
6
7
11
Description
- Gant tricoté en Kevlar™.
- Conformité des mains et bonne dextérité.
- Points en PVC bleu sur la paume pour assurer une préhension et une résistance à l’abrasion.
- Construction tricotée pour la conformité et la dextérité des mains.
- Excellente résistance aux coupures et protection contre les risques thermiques dans une atmosphère sèche.
Spécification
Certifications/Conformité | Risques intermédiaires de CATÉGORIE CE II, normes de base CEE EN 420-94, risques mécaniques EN 388-94, EPI de catégorie CE 2, assurance qualité ISO 9001/2000, numéro de certificat CE 0075/797/162/05/08/0134, numéro d’attestation CE 0075/797/162/05/08/0134 |
Zone enduite | Paume, bouts des doigts |
Description | Calibre 10 |
Coating Material | Picots en PVC |
Couleur | Jaune |
Cut Resistance Rating | 3 |
Matériau | Aramide, Fibre d’aramide DuPont™ Kevlar™ |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 7 |
À utiliser avec (application) | Secteurs de l’automobile, du bâtiment, de la construction, de la verrerie, de la métallurgie et du papier |