Learn More
Acide arachidonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424167
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Arachidic acid is used in the manufacture of pharmaceuticals, soaps, cosmetics, and food packaging because of its surfactant-like properties. Arachidic acid is a saturated fatty acid with a 20 carbon chain. Diets rich in saturated fats like arachidic acid are associated with increased levels of serum low density lipoproteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide arachidique est utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de savons, de cosmétiques et de conditionnement alimentaire en raison de ses propriétés similaires aux surfactants. L’acide arachidique est un acide gras saturé avec une chaîne de 20 carbones. Les régimes riches en graisses saturées comme l’acide arachidique sont associés à une augmentation des taux de lipoprotéines sériques de faible densité.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’éther, l’éthanol et le DMF. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-30-9
Formule moléculaire C20H40O2
Poids moléculaire (g/mol) 312.54
Numéro MDL MFCD00002755
Clé InChI VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
CID PubChem 10467
ChEBI CHEBI:28822
Nom IUPAC Acide icosanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Arachidic acid
Point de fusion 74°C to 76°C
Quantité 1 g
Merck Index 14,764
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ether,ethanol,and DMF. Insoluble in water.
Poids de la formule 312.54
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Arachidic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Eicosanoic acid