Learn More
BRAND™ Tiges d’agitation AR-GLAS™
Fabriqué en AR-GLAS™. Les tubes sont fusionnés étroitement aux deux extrémités.
Marque:  BRAND™ 135820
55.98 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10597641
  • 71.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqué en AR-GLAS™
  • Les tubes sont fusionnés étroitement aux deux extrémités.
  • 50/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
8 mm
250 mm
Verre
50/boîte
Nom du produit
BRAND™ Tiges d’agitation AR-GLAS™ > Longueur :250mm