Learn More
BRAND™ Tiges d’agitation AR-Glas™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
250 mm
Conditionnement:
50 pièces
Spécification
Spécification
| Description | Soudées étroitement aux deux extrémités |
| Diamètre (métrique) | 5 mm |
| Longueur (métrique) | 200 mm |