Learn More
Karl Hecht™ Tubes à centrifuger à fond rond AR-Glas™
These centrifuge tubes are suitable for a relative centrifugal force of max. 3500 x g.
49.00€
Spécification
Couleur | Clear |
---|---|
Matériau | Soda Lime Glass |
À utiliser avec | Centrifuging |
Forme | Cylindrique |
Forme du fond | Rond |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10013641
|
Karl Hecht™
40950016 |
10 to 12 mL |
49.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Manufactured from soda-lime glass
- Thick wall for durability
- Rimless
- Available with or without fused white graduations
Spécification
Clear | |
Centrifuging | |
Rond | |
3500 x g |
Soda Lime Glass | |
Cylindrique | |
Centrifuge Tube |