Learn More
Stuart™ Aquatron™ Boîtier et accessoires de déminéralisateur
Le boîtier et les accessoires du déminéralisateur Stuart™ Aquatron™ offrent une eau de bonne qualité à un prix abordable
Marque:  Stuart™ 80244-94
Code produit. 16150921
  • 517.61€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Débit jusqu’à 60 litres/heure
  • Cartouches jetables économiques
  • Le changement de couleur indique l’état de la résine, vérifiable d’un seul coup d’œil
  • Montage mural ou sur pied
  • Idéal comme pré-traitement pour les distillateurs d’eau Aquatron™
  • Un déminéralisateur simple et portatif offrant une eau de bonne qualité à un prix abordable
  • Les cartouches jetables à échange d’ions passent lentement du vert au bleu au fur et à mesure qu’elles s’épuisent, ce qui permet de voir en un coup d’œil l’état de la résine
  • Pas besoin de conductimètres, de batteries ou d’alimentation électrique secteur
  • Fourni complet avec un flexible pour le raccordement à un robinet et un robinet d’arrêt pour contrôler le débit
  • Peut être relié en série avec le filtre Aquatron™ soit par un flexible soit par le couplage rigide (ALC) disponible en tant qu’accessoire
  • Idéal comme pré-traitement pour les distillateurs d’eau Aquatron™ afin d’éviter l’accumulation de calcaire et d’améliorer la qualité du débit
  • Le boîtier et les cartouches à échange d’ions doivent être commandés séparément
Spécification
Spécification
Idéal comme prétraitement pour les distillateurs d’eau Aquatron™
Filtre Aquatron
Double capacité
L’indicateur de changement de couleur indique l’état de la résine, vérifiable d’un seul coup d’œil
Boîtier de déioniseur