Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Aquasil™ C18, granulométrie de 3 μm
Code produit. 10560126 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50mm
100mm
150mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4.6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10560126
Marque: Thermo Scientific™ 77503052130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 procurent une rétention supérieure à la C18 pour les molécules polaires.
  • Phase C18 à “end-capping” polaire
  • Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
  • Compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses
Informations de commande :
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 50mm
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 310 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire Aquasil C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 12%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse