Learn More
Kimberly-Clark™ Distributeur de solution de lavage des mains professionnel Aquarius
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Un distributeur de savon mural Aquarius™ noir d'une capacité de 1 litre
- Un distributeur de savon liquide/mousse lavante hygiénique, conçu pour distribuer la quantité de produit nécessaire, réduisant ainsi la consommation et le gaspillage
- Le design arrondi et élégant de ce distributeur de savon pour les mains ne retient pas la poussière, ce qui permet un nettoyage facile pour une meilleure hygiène des sanitaires
- Le design moderne de ce distributeur en fait le distributeur idéal de savon liquide ou mousse lavante pour les mains pour tous les types de sanitaires
- Compatible avec une large gamme de recharges de savon pour les mains de Kimberly-Clark™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cassette de nettoyant |
| Couleur | Noir |
| Longueur (impériale) | 4.5 in. |
| Longueur (métrique) | 11.4 cm |
| Largeur (impériale) | 4.6 in. |
| Largeur (métrique) | 11.6 cm |
| Hauteur (impériale) | 9.3 in. |
| Hauteur (métrique) | 23.5 cm |
| Capacité | Cleanser Cassette |
| Matériau | Plastique |
| Afficher plus |