Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur à dévidage central Aquarius™
Click to view available options
Mounting:
Fixation murale
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Hygiène améliorée, utilisation contrôlée et aide à réduire les coûts
- Idéal pour : la distribution rapide et facile des essuie-mains roulés WypAll™ sans avoir à toucher le distributeur, ce qui contribue au respect des normes d’hygiène
- Distributeur à remplissage rapide verrouillable (bouton-poussoir ou clé) doté d’une finition blanche lisse résistante à l’eau (conforme aux normes de sécurité alimentaire)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur de lingettes à alimentation centrale |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 11,19 in |
| Longueur (métrique) | 28,7 cm |
| Largeur (impériale) | 10.9 in. |
| Largeur (métrique) | 27.6 cm |
| Hauteur (impériale) | 13 in. |
| Hauteur (métrique) | 33 cm |
| Capacité | Wipes |
| Matériau | Plastique |
| Afficher plus |