Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Électrolyte AD-G, pour la titration par coulométrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Solution électrolytique à utiliser dans les cellules sans membrane
Marque: Fisher Chemical K/2515/08
78.30 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Aqualine™ Electrolyte AD-G• Pour analyse par Karl Fischer
Spécification
Aqualine™ Electrolyte ADG | |
500 mL | |
Flacon en verre ambré | |
Pass Test | |
81734 |
Karl Fisher Reagent | |
108-75-8, 7446-09-5, 124-68-5 | |
Liquide | |
50 to 75% |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Aqualine Electrolyte AD-G
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
11Minutes
31Secondes
38 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
60Heures
11Minutes
31Secondes
38Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%