Learn More
Notrax Tapis barrière robuste Aqua Trap™ à dômes moulés
True to its name, this patented perimeter Aqua Dam forms a tray that can hold up to 6 liters of water per square meter and is treated with an anti microbial carpet treatment to stop bacteria and germs at the entrance.
Marque:  Notrax 150S0046GY
Code produit. 17751958
  • 194.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fidèle à son nom, ce périmètre breveté ’’Aqua Dam’’ forme un plateau pouvant contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré
  • La surface supérieure en textile est moulée à haute pression dans une conception à bulle sur une base en caoutchouc indestructible pour résister à une circulation intense de piétons
  • Une capacité inégalée à éliminer les débris des chaussures tout en conservant son aspect idéal à long terme
  • Semelle à modèle antidérapant unique
Spécification
Spécification
Gris
180 cm
Tapis industriel et commercial
71 in
Polyester
120 cm
Nom du produit
Notrax Tapis barrière robuste Aqua Trap™ à dômes moulés > Tapis barrière ; longueur : 180 cm ; largeur : 120 cm