Learn More
3M™ Nomad™ Tapis textile bordé Aqua, série 65
Élimine la saleté et l’humidité plus efficacement que les tapis classiques, afin de maintenir vos sols plus propres et plus sûrs, pendant plus longtemps. La coupe profonde classique et les tapis en fibres de coco laissent la saleté et l’humidité à la surface, celles-ci pénètrent alors dans le bâtiment.
Marque: 3M™ Nomad™ 7000062962
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tapis d’entrée textile, dotés de propriétés d’élimination de l’humidité et de la saletés haut de gamme
- Capture 80 % de la saleté et de l’humidité au seuil de votre porte
- Pour les applications à trafic moyen (500 à 1 500 passages par jour)
- Double boucle en fibres, disposée en quadrillage
- Excellent maintien de l’apparence
- Recommandé en tant que second tapis d’entrée, dans des zones moyennement fréquentées
- Durable et facile à nettoyer
Spécification
300 x 130 cm | |
Nomad™ Aqua, série 65 | |
7,5 mm | |
300 cm |
Zones à trafic moyen | |
1 de chaque | |
Gris | |
130 cm |