Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 65
Removes dirt and moisture more effectively than conventional mats, keeping floors cleaner and safer, for an extended period of time. Traditional, deep cut pile and coir matting allows dirt and moisture to sit on the surface and be tracked into the building.
Marque:  3M™ Nomad™ 7000062947
Code produit. 17188620
  • 1280.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tapis d’entrée textile, dotés de propriétés d’élimination de l’humidité et de la saletés haut de gamme
  • Capture 80 % de la saleté et de l’humidité au seuil de votre porte
  • Pour les applications à trafic moyen (500 à 1 500 passages par jour)
  • Double boucle en fibres, disposée en quadrillage
  • Excellent maintien de l’apparence
  • Recommandé en tant que second tapis d’entrée, dans des zones moyennement fréquentées
  • Durable et facile à nettoyer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
300 x 200 cm
Nomad™ Aqua, série 65
7,5 mm
300 cm
Zones à trafic moyen
1 de chaque
Gris
200 cm