Learn More
3M™ Nomad™ Tapis textile bordé Aqua, série 65
Élimine la saleté et l’humidité plus efficacement que les tapis classiques, afin de maintenir vos sols plus propres et plus sûrs, pendant plus longtemps. La coupe profonde classique et les tapis en fibres de coco laissent la saleté et l’humidité à la surface, celles-ci pénètrent alors dans le bâtiment.
Marque:  3M™ Nomad™ 7000062954
Code produit. 17148630
  • 1280.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tapis d’entrée textile, dotés de propriétés d’élimination de l’humidité et de la saletés haut de gamme
  • Capture 80 % de la saleté et de l’humidité au seuil de votre porte
  • Pour les applications à trafic moyen (500 à 1 500 passages par jour)
  • Double boucle en fibres, disposée en quadrillage
  • Excellent maintien de l’apparence
  • Recommandé en tant que second tapis d’entrée, dans des zones moyennement fréquentées
  • Durable et facile à nettoyer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
300 x 200 cm
Nomad™ Aqua, série 65
7,5 mm
300 cm
Zones à trafic moyen
1 de chaque
Noir
200 cm