Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 65
Removes dirt and moisture more effectively than conventional mats, keeping floors cleaner and safer, for an extended period of time. Traditional, deep cut pile and coir matting allows dirt and moisture to sit on the surface and be tracked into the building.
Marque: 3M™ Nomad™ 7000062941
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tapis d’entrée textile, dotés de propriétés d’élimination de l’humidité et de la saletés haut de gamme
- Capture 80 % de la saleté et de l’humidité au seuil de votre porte
- Pour les applications à trafic moyen (500 à 1 500 passages par jour)
- Double boucle en fibres, disposée en quadrillage
- Excellent maintien de l’apparence
- Recommandé en tant que second tapis d’entrée, dans des zones moyennement fréquentées
- Durable et facile à nettoyer
Spécification
200 x 130 cm | |
Nomad™ Aqua, série 65 | |
7,5 mm | |
200 cm |
Zones à trafic moyen | |
1 de chaque | |
Gris | |
130 cm |