Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 45
A high performance entrance mat for low traffic applications. The true cost of entrance matting is not the actual cost of the product, but rather what it can save in annual cleaning and maintenance costs over its lifetime.
87.00€ - 501.00€
Spécification
Matériau | PVC (thibaude) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Zones à faible trafic |
Modèle | Nomad™ Aqua, série 45 |
Résistance | Antidérapant |
Épaisseur (métrique) | 5,6 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17108620
|
3M™ Nomad™
7000062939 |
90 x 60 cm | Noir | 1 de chaque |
87.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17158580
|
3M™ Nomad™
7000032570 |
90 x 60 cm | Noir | 6/boîte |
501.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17138620
|
3M™ Nomad™
7000062942 |
180 x 120 cm | Bleu | 1 de chaque |
336.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17118630
|
3M™ Nomad™
7000062950 |
90 x 60 cm | Bleu | 1 de chaque |
87.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17188590
|
3M™ Nomad™
7000043095 |
90 x 60 cm | Bleu | 6/boîte |
501.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17128630
|
3M™ Nomad™
7000062951 |
90 x 60 cm | Marron | 1 de chaque |
87.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17168580
|
3M™ Nomad™
7000032571 |
90 x 60 cm | Marron | 6/boîte |
501.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17148570
|
3M™ Nomad™
7000032556 |
150 x 91,4 cm | Noir | 1 de chaque |
211.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17178570
|
3M™ Nomad™
7000032559 |
150 x 91,4 cm | Bleu | 1 de chaque |
211.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17148620
|
3M™ Nomad™
7000062943 |
150 x 91,4 cm | Marron | 1 de chaque |
211.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17158570
|
3M™ Nomad™
7000032557 |
180 x 120 cm | Noir | 1 de chaque |
336.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Stops 80% of dirt and moisture at the door
- For low traffic applications (Up to 500 crossings per day)
- Dual-fiber tuft traps & absorbs dirt and moisture more effectively than conventional matting
- Backed with slip resistant PVC
- Can be easily bonded and edged
- Available in black, brown, and blue
Spécification
PVC (thibaude) | |
Nomad™ Aqua, série 45 | |
5,6 mm |
Zones à faible trafic | |
Antidérapant |