Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 45
A high performance entrance mat for low traffic applications. The true cost of entrance matting is not the actual cost of the product, but rather what it can save in annual cleaning and maintenance costs over its lifetime.
Marque: 3M™ Nomad™ 7000032559
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capture 80 % de la saleté et de l’humidité au seuil de votre porte
- Pour les applications à faible trafic (jusqu’à 500 passages par jour)
- Le tapis tufté double fibre piège et absorbe la saleté et l’humidité plus efficacement qu’un tapis conventionnel
- Thibaude en PVC antidérapante
- Peut être facilement lié et fuselé
- Disponible en noir, marron et bleu
Spécification
150 x 91,4 cm | |
Nomad™ Aqua, série 45 | |
Antidérapant | |
Bleu | |
PVC (thibaude) |
Zones à faible trafic | |
1 de chaque | |
5,6 mm | |
150 cm | |
91,4 cm |