Learn More
3M™ Nomad™ Tapis textile bordé Aqua, série 45
Un tapis d’entrée haute performance pour les applications à faible trafic. Le véritable coût du tapis d’entrée n’est pas le coût réel du produit, mais plutôt ce qu’il permet d’économiser en matière de coûts annuels de nettoyage et d’entretien au cours de sa durée de vie.
Marque: 3M™ Nomad™ 7000032557
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capture 80 % de la saleté et de l’humidité au seuil de votre porte
- Pour les applications à faible trafic (jusqu’à 500 passages par jour)
- Le tapis tufté double fibre piège et absorbe la saleté et l’humidité plus efficacement qu’un tapis conventionnel
- Thibaude en PVC antidérapante
- Peut être facilement lié et fuselé
- Disponible en noir, marron et bleu
Spécification
180 x 120 cm | |
Nomad™ Aqua, série 45 | |
Antidérapant | |
Noir | |
PVC (thibaude) |
Zones à faible trafic | |
1 de chaque | |
5,6 mm | |
180 cm | |
120 cm |