Learn More
Julabo™ Milieux de protection pour bain-marie Aqua Stabil™
Les milieux de protection pour bain-marie Julabo™ Aqua Stabil™ arrêtent la croissance des algues, des bactéries et d’autres microorganismes grâce à son efficacité bactéricide.
Marque: Julabo™ 8940006
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.75240kg
Description
- Protègent le liquide pour bain
- Permet une longue période d’utilisation du liquide
Spécification
6 bouteilles | |
Circulateur à bain chauffant ouvert ED, ED-13, ED-13A, ED-13M, ED-17, bain-marie | |
Milieux de protection Aqua Stabil |
Sécurité et traitement
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride