Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Aqua
Échantillonneur pour échantillons d’eau souterraine provenant de puits, de fosses et d'autres sources.
Marque: Buerkle™ 5308-1050
373.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- S’adapte à tous les puits normaux avec des ouvertures de commande de 2 dia., sans inclinaison ni blocage
- Les matériaux ultra-purs garantissent le degré de pureté d’échantillon le plus élevé
- Facile à nettoyer grâce aux bords arrondis et aux filetages
- Surface anti-adhésive ultra-pure en FEP/PTFE
- Sans câble
Spécification
AquaSampler | |
1 050 ml | |
46 mm |
PTFE, FEP | |
Pour les échantillons d’eau souterraine provenant de puits, de fosses et d’autres sources | |
107 cm |