Learn More
Applied Biosystems™ VIC™ Dye Calibration Plate, Fast 96-well
Code produit. 15830403 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 plaque à 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15830403
Marque: Applied Biosystems™ 4432607
Utilisé pour maintenir votre instrument de PCR en temps réel avec bloc Fast 96-puits.
L’étalonnage du colorant doit s’effectuer après le changement de la lampe. Veuillez consulter le guide d’utilisation de votre instrument pour tout savoir sur son utilisation.
L’étalonnage du colorant doit s’effectuer après le changement de la lampe. Voir le guide de l’utilisateur de l’instrument pour les instructions complètes.
Informations sur la commande
Expédition sur glace sèche ; conserver au congélateur (entre -5° et -30°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à –20°C ± 5°C.
Colorant étalonné VIC
À utiliser avec (équipement) Système ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx
Type de produit Plaque d’étalonnage du colorant
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 1 plaque à 96 puits
Type d’étalonnage Étalonnage spectral
Réservé à un usage diagnostique in vitro.