Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Dx 96-well Thermal Cycler, 0.2 mL
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le thermocycleur à 96 puits Veriti Dx est doté d’un écran tactile couleur facile à utiliser pour simplifier la configuration et l’utilisation du système, et de six blocs de température indépendants VeriFlex conçus pour permettre un contrôle précis de votre optimisation PCR. Les configurations en option pour des méthodes PCR rapides ou PCR standard offrent une flexibilité pour réduire votre durée de cyclisation par PCR.
- Offre une interface graphique facile à utiliser (écran tactile 6,5 pouces avec connecteurs VGA)
- Les blocs innovants Veriflex offrent une optimisation pratique de la PCR
- Cycle standard et rapide pour répondre à vos besoins actuels et futurs en matière de PCR
- Réduction du temps de réaction par PCR lors de l’utilisation à des vitesses de rampe plus rapides
- Le premier thermocycleur de point final disponible pour une utilisation diagnostique in vitro
- Contrôle à portée de main L’interface utilisateur simple à utiliser mais puissante sur le thermocycleur à 96 puits Veriti Dx est pilotée par l’écran tactile couleur VGA de 6,5 po (16,51 cm). Le grand écran permet de visualiser facilement vos courbes de température. En outre, les grandes touches de navigation sont indispensables à la programmation du thermocycleur Veriti Dx. La configuration et la navigation sur le thermocycleur VeritiDx ne requiert pas l’utilisation d’un stylet ou d’une souris
- Blocs VeriFlex : Fonctionnalité de PCR améliorée Le thermocycleur à 96 puits Veriti Dx est doté de blocs VeriFlex innovants pour une fonctionnalité de PCR améliorée. Six modules Peltier différents garantissent une polyvalence et une flexibilité maximales, et offrent deux avantages clés : 1) Optimisation PCR : la capacité de régler chaque module à une température spécifique est parfaite pour assurer un contrôle précis de l’optimisation PCR ; 2) réalise plus d’expériences : les modules peuvent également être utilisés à des températures d’hybridation, pouvant être différentes six fois au maximum lors de la même opération. Grâce à cette fonctionnalité améliorée, le thermocycleur à 96 puits Veriti Dx avec blocs VeriFlex est le thermocycleur idéal pour tout laboratoire
- Configuration rapide, résultats rapides Le thermocycleur à 96 puits Veriti Dx offre deux options différentes de navigation. Pour une configuration rapide, vous pouvez sélectionner l’une des méthodes d’exécution préprogrammées. Si vous préférez programmer vos propres méthodes, il vous suffit de sélectionner l’étape que vous souhaitez configurer puis d’utiliser le clavier pour entrer les étapes de thermocyclage. Une fois la configuration terminée, vous avez la possibilité d’enregistrer la méthode sur l’appareil ou sur une clé USB
- Gestion de votre temps : Soyez rapide quand vous le souhaitez Grâce au thermocycleur Veriti Dx, vous obtenez deux thermocycleurs en un seul : un thermocycleur standard avec sa fonction supérieure au gradient et un thermocycleur à activation rapide. Que vous ayez besoin ou non d’un courant pour exécuter une PCR rapide et pour réduire votre durée de cyclisation par PCR ou que vous ayez besoin d’une éventuelle application pour une PCR rapide, le thermocycleur Veriti Dx offre la flexibilité nécessaire pour aller vite lorsque vous le souhaitez
- Service et assistance de classe mondiale Le système Veriti Dx comprend l’installation et la qualification initiale/qualification opérationnelle (QI/QO) par les techniciens de maintenance terrain formés en usine pour s’assurer du respect de nos spécifications strictes en matière de performance. Fabriqués conformément aux normes ISO 13485 et BPF
- Format de bloc : Non interchangeable
- Vitesse de réaction : Rapide, standard
PCR rapide, PCR & en temps réel, PCR systématique
Certifications
Étiqueté en Europe avec un marquage CE IVD
Spécification
Spécification
| Format des blocs | Non interchangeables |
| Précision thermique | ± 0,25°C (35°C à 99,9°C) |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur Veriti Dx |
| Uniformité thermique | < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) |
| Vitesse de réaction | Rapide, standard |
| Dimensions | 48,5 x 23,7 x 24,5 cm (19,1 x 9,3 x 9,6 in) |
| Capacité | 96 puits, 0,2 ml |
| Tension | 100 à 240 V |
| Type d’affichage | Écran tactile VGA 32 k couleur de 6,5 pouces |
| Afficher plus |
Classé par la FDA des États-Unis comme un dispositif médical de classe I pour une utilisation diagnostique in vitro. Conforme aux exigences IVDD (98/79/CE).