Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix de PCR universel TaqMan™, sans UNG AmpErase™
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
10 x 5 ml
1 x 50 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
- Contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ pour assurer un meilleur rendement et un dosage de 5 nucléase plus robuste que l’ADN polymérase AmpliTaq™
- Contient une référence interne passive basée sur le colorant ROX™ exclusif pour une meilleure précision sur les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems™
- L’optimisation des tampons garantit des performances et une fiabilité dans toutes les applications, même avec les séquences riches en G/C
- Contient du dUTP dans le mélange de dNTP pour protéger contre les contaminations par rémanence, en cas d’utilisation avec AmpErase™ UNG
- Des recommandations pour le développement rapide des essais sont fournies afin de minimiser la durée d’optimisation
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours. Conditions d’expédition : Glace humide.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Fourni à la concentration 2X. Le mélange contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™, des dNTP avec dUTP, une référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Cette boîte contient 1 tubes de 50 ml, suffisant pour 2 000 réactions au volume total de 50 μl. Conserver de 2 à 8°C La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7700, Système 7900HT, Système PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, GeneAmp 9600, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard |
| Colorant de référence passive | ROX (pré-mélangé) |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Master Mix de PCR Universal |
| Afficher plus |