Learn More
TaqMan™ Plaque de vérification d’instrument TaqMan™ RNase P, à 96 puits rapides (pour bloc de 0,1 ml)
Préchargés avec les réactifs nécessaires pour détecter et quantifier les copies génomiques du gène RNase P humain.
Marque: TaqMan™ 4351979
Includes: Contient une plaque de 96 puits à réaction pré-chargée et scellée avec le test de nucléase 5’ utilisant les réactifs RNase P TaqMan™, y compris les amorces et les sondes.
Description
La plaque de vérification rapide d’instruments à 96 puits TaqMan™ RNase P permet de vérifier les performances des systèmes de PCR en temps réel dotés d’un bloc à 96 puits suivants : Applied Biosystems™ 7500 Fast, Applied Biosystems™ 7900 HT Fast, StepOnePlus™, ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, ou QuantStudio™ 12K Flex. La plaque de vérification rapide de l’instrument à 96 puits TaqMan™ RNase P est une plaque de thermocyclage optique rapide à 96 puits étanche, préchargée de réactifs permettant la détection et l’analyse quantitative des copies génomiques du gène RNase P humain, un gène à copie unique codifiant la fraction ARN de l’enzyme RNase P. Chaque puits contient un mélange de réaction préchargée (mélange maître 1X TaqMan™ Universal PCR, des amorces RNase P et une sonde, marquée par colorant FAM™), ainsi qu’un modèle.La plaque de vérification d’instrument rapide à 96 puits TaqMan™ RNase P répond aux mêmes spécifications que l’installation du système PCR en temps réel. Pour pouvoir être installés, les instruments doivent pouvoir être capables de distinguer un nombre d’équivalents génomiques compris entre 5 000 et 10 000, avec un niveau de confiance de 99,7 % pour un traitement d’échantillons ultérieur au sein d’un puits unique. Pour garantir la précision des résultats, les performances de votre instrument devraient être vérifiées tous les six mois.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.Informations sur la commande
Expédition dans de la glace sèche ; Stocker entre -15° et -25°C, à l’abri de la lumière ;
Certifications
l
Spécification
Contient une plaque de réaction rapide à 96 puits pour le bloc de 0,1 ml préchargé et scellé avec les réactifs TaqMan™, y compris les sondes et amorces RNase P. Conserver entre -15°C et -25°C. Conserver à l’abri de la lumière. |
|
Système 7500, QuantStudio™, système ViiA™ 7 | |
TaqMan™ | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
96 puits | |
Étalonnage de RNase P, plaque de vérification de l’instrument |
FAM | |
Fluorescent | |
Plaque de vérification d’instrument | |
Glace carbonique | |
1 plaque |