Learn More
TaqMan™ TaqMan™ Control Genomic DNA (human)
Code produit. 10249144 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
2 tubes
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10249144
Marque: TaqMan™ 4312660
Edge
Conditionnés de façon pratique dans une concentration prête à la PCR pour une utilisation comme modèle de contrôle dans les réactions PCR
L’ADNg humain (homme) est fourni dans deux tubes (100 μL chacun) à une concentration de 10 ng/μL. L’ADN humain génomique de contrôle TaqMan™ est également inclus dans plusieurs kits de PCR en temps réel Applied Biosystems™.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Recommended Storage
Store at -15° to -25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Congelé
Contenu et stockage ADNg humain (mâle) conditionné en deux tubes (100 μl chacun).Conserver entre -15 et 25 °C.
Espèces Humaine
Conditions d’expédition Glace carbonique
Concentration 10 ng/μl
Marqueur ou colorant Non marqué
Quantité 2 tubes
Gamme de produits TaqMan