Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix Select SYBR™
Code produit. 13286519 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Conditionnement:
10 pièces
100 réactions
1000 réactions
2500 pièces
500 réactions
5000 réactions
Code produit. 13286519
Marque: Applied Biosystems™ 4472913
Includes
Le mélange 2X contient du colorant SYBR Greener, de l’ADN polymérase UP AmpliTaq, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, de l’UDG thermolabile, un colorant de référence passive ROX et des composants tampon optimisés.
Solution économique pour les applications PCR en temps réel.
Master Mix SYBR™ Select
• Spécifique - réduit au minimum les dimères d'amorces et les amplifications non spécifiques avec un ADN hautement purifié
• Reproductible et sensible - amplification homogène sur une plage dynamique très élevée
• Lumineux - contient le colorant SYBR™ GreenER pour une luminosité maximale
• Contrôle de contamination croisée - contient de l'uracile glycosylase (UDG) instable à la chaleur
• Compatible avec la plupart des instruments de PCR en temps réel
• Contient tous les composants nécessaires pour vos réactions PCR en temps réel, à l'exception du template et des amorces, dans un premix 2X concentré. Le master mix contient l'ADN polymérase AmpliTaq™, UP (ultra-pure), une ADN polymérase
• Hautement purifiée avec un mécanisme hot start exclusif pour une spécificité exceptionnelle
• Spécialement formulé pour des résultats optimum: de 100 ng à 0,1 pg d'ADNc par réaction. Une simple copie d'ADN génomique peut être détectée de manière sûre
• Le colorant SYBR™ GreenER est moins inhibiteur de PCR que le colorant SYBR™ Green I ce qui conduit à des signaux plus lumineux
• Master Mix SYBR™ Select
• Le Master Mix SYBR™ Select peut être utilisé soit en mode standard ou rapide et est compatible avec tous les instruments de PCR en temps réel Applied Biosystems™. Il est également compatible avec les systèmes Bio-Rad IQ 5, Roche
• LightCycler™, LC480 et Stratagene™ MX3005P™.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Le mélange 2x contient du colorant SYBR™ GreenER™, de l’ADN polymérase UP AmpliTaq™, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, de l’UDG thermolabile, un colorant de référence passive ROX et des composants tampon optimisés. Contient 1 tube de 1 ml, suffisant pour 100 réactions de 20 µl (Master Mix de 10 µl par réaction). Conserver à 2–8°C.
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Reportez-vous au guide de l’utilisateur pour connaître les recommandations relatives à la concentration des amorces pour les systèmes StepOne et StepOnePlus.
Méthode de détection SYBR
Forme Liquide
Format Flacon
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq
Vitesse de réaction Rapide ou standard
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Fast Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System, AB StepOnePlus™, Fast Mode, AB StepOne™, Standard Mode, AB 7500, Fast Mode, AB 7500, Standard Mode, AB StepOne™, Fast Mode, AB StepOnePlus™, Standard Mode
Marqueur ou colorant SYBR GreenER
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits SYBR
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 1 x 50 ml
Conditions d’expédition Glace humide
Suffisant pour 100 réactions de 20 μl
À utiliser avec (application) Expression génétique
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 5000 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 50 ml